Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal für MS-Detektoren, kann mit Lösungsmitteln gespült werden |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 HT |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 380°bis 400 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Mehr anzeigen |