missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey Nagel OPTIMA 1701, 0,25 MM ID, 0,10

Marke:  Macherey Nagel 726062.30

OPTIMA 1701, 0,25 MM ID, 0,10

Artikelnummer. 16562990

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 CHF
    555.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 9.66 CHF
    1% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt