Learn More
Thermo Scientific™ OptiLink™ Carboxylat-modifizierte Partikel
Keine Vorabreinigung mehr erforderlich; nutzen Sie Thermo Scientific™ OptiLink Carboxylat-modifizierte Partikel für die meisten Anwendungen direkt aus der Flasche.
Marke:  Thermo Scientific™ W500CA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11824962
  • 234.00 CHF / 15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Proprietäres anionisches Tensid
4%
Partikel enthalten carboxylierte Säuregruppen für die kovalente Bindung und sind in zahlreichen verschiedenen Anwendungen einsetzbar.
Kovalente Kopplung
Spezialpartikel
15 ml
15 ml
Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich.
5,0 μm
Analysezertifikat beiliegend
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Weiß oder farblos
Polystyrolsulfat
Packungsbeilage mit Analysezertifikat
1,05g/cm³
Verpackt in 15 ml-Flaschen mit 10 % Feststoffen. Das Evaluationspaket besteht aus drei Lots aller erhältlichen PS- oder CM-Partikel.
Hoher Säuregehalt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OptiLink™ Carboxylat-modifizierte Partikel > Durchm.:5 μm; 15 ml; starke Säure