Learn More
Sartorius Optifit Pipettenspitzen
Artikelnummer. 31940822 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
960 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
31940822 Nicht steril 960 Stück
31940825 Steril 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31940822 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. LHG790200
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Minimiert den Bedarf an konventionellen Materialien und erhält gleichzeitig die Pipettierungsleistung
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen.
  • Strenge Qualitätsstandards (ISO 9001 und ISO 13485) werden in jedem Schritt des Prozesses eingehalten, von der Entwicklung bis zur Produktion und Lieferung.
  • Die Spitzen werden unter ISO 8 klassifizierten Reinraumbedingungen hergestellt, um jegliche Kontamination zu vermeiden, und sind zertifiziert und getestet auf DNase, RNase, menschliche DNA und Endotoxine.
  • Presterilisierte Spitzen sind auch für Laborarbeiten erhältlich, bei denen Reinheitsanforderungen von entscheidender Bedeutung sind, und werden zum Verkauf freigegeben, sobald sie die Testanforderungen erfüllt haben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Format Rack, 10 x 96
Spitzenform Ergonomie
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius
Material Polypropylen