Beschreibung
Perfekter Sitz der Spitzen und perfekte Abdichtung am Pipettierer ergeben bestmögliche Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit der Optiload-Funktion in Picus , eLINE™ , mLINE™ Und Proline™ Plus Pipetten, die ein ergonomisches und leichtes Aufsetzen und Abwerfen der Pipettenspitzen ermöglichen.
- Präzisionsgefertigte Spitzen
- Bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Auch für Pipettierer der meisten anderen Hersteller geeignet
- ISO 8. Reinraum-Fertigungsprozess
- Aus höchstwertigem, nicht recyceltem Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert
- Die informativen Gestelletiketten mit Volumen, Produktnummer und Chargennummer verbessern die Spitzenidentifikation und die Rückverfolgbarkeit.
- Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar
- Luftdichte Kunststoffverpackung um das Gestell gewährleistet Reinheit bei Transport und Lagerung (Kunststoffverpackungsmaterial ist normaler Abfall)
- 20 Tabletts mit 96 Spitzen, je nach Spitzenvolumen
- Die Spitzentabletts sind farbcodiert und ermöglichen so die Zuordnung zum passenden farbcodierten Pipettierer
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Grau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.24 in. |
| Länge (metrisch) | 3,15 cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Format | Nachfüllpackung |
| Mehr anzeigen |