Learn More
Sartorius Optifit 0,1 bis 10 μl-Spitzen, extralang, Einzelboxen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11532924 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 11532924
Marke: Sartorius 783211
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die optimale Wahl für Ihren Pipettierer
Perfekter Sitz der Spitzen und perfekte Abdichtung am Pipettierer ergeben bestmögliche Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit der Optiload Funktion von Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipettierern, wodurch sich Ansetzen und Abwurf der Spitzen ergonomisch und problemlos gestalten.
  • Präzisionsgefertigte Spitzen
  • Bestmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Auch für Pipettierer der meisten anderen Hersteller geeignet
  • Herstellung im Reinraum entsprechend ISO 8
  • Aus höchstwertigem, nicht recyceltem Polypropylen
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
  • Als E-Strahl-vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
  • Die informativen Gestelletiketten mit Volumen, Produktnummer und Chargennummer verbessern die Spitzenidentifikation und die Rückverfolgbarkeit.
  • Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar
  • Luftdichte Kunststoffverpackung um das Gestell gewährleistet Reinheit bei Transport und Lagerung (Kunststoffverpackungsmaterial ist normaler Abfall)
  • Die Spitzentabletts sind farbcodiert und ermöglichen so die Zuordnung zum passenden farbcodierten Pipettierer
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 bis 10 μl
Gefiltert Non-filtered
Sterilität Steril
Farbe Grau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,81 in.
Länge (metrisch) 4.6 cm
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001, ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Standard
Produkttyp Non-filtered Tips
Farbcode Grau
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Skala No
Produktlinie Optifit
Material Polypropylen