Learn More
Hellma™ Hochpräzise Makroabsorptionszellen, optisches Glas, mit PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 10517921
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1750 μl
3500 μL
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10517921
Marke: Hellma™ 1002020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm
OS = Optisches Spezialglas, 320 - 2500nm
OG = Optisches Glas, 360 - 2500nm
Für Fotometrie und Spektralfotometrie mit Falzdeckel oder mit Stopfen aus PTFE 45/46mm hoch, 12,5mm breit, Innenbreite 9,5mm.
Andere Schichtdicken lieferbar.
Typ: 110-OS
Ausführung: OS
Schichtdicke: 10mm
Volumen: 3500 μl
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 7000 μl
Material Optisches Glas
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9,5mm
Schichtdicke 20 mm
Wavelength Range 320 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen