Learn More
Thermo Scientific™ OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln zur Verwendung in Turbidimetrie-/Nephelometrie-Assays, Objektträger-Agglutinationstests, Chemolumineszenz-Assays und in klinischer Diagnostik und bei molekularbiologische Anwendungen. Partikel lassen sich direkt aus der Flasche heraus verwenden, ohne dass vorab eine Reinigung notwendig wäre.
- Verfügbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern (von 0,1 μm bis 2,5 μm)
- Kein Vorwaschen
- Enge Größenverteilung — CV<2 %
- Optimierte kolloidale Stabilität
- Lagerfähig bis zu 10 Jahren
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie, Nephelometrie, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationsassays
Hinweis:
Wenn Sie Opti-Bind Partikel einsetzen, fragen Sie nach einer Anleitung zur Mikropartikel-Reagenzienoptimierung, die unsere Reagenzien-Entwicklungsstrategie erläutert. Diese Anleitung umfasst validierte Protokolle für Bindung, Kopplung und Partikel-Reagenzienoptimierung.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Analysezertifikat beiliegend |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Beschreibung | OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BAX Assays |
Material | Polystyrolsulfat |
Produkttyp | Spezialpartikel |
Enthält | Packungsbeilage und Analysezertifikat |
Menge | 15 ml |
Pakete für die Probenevaluierung | These evaluation packs allow you to buy small samples from among our standard inventory of different surfaces, colors, sizes and binding capacities at greatly reduced prices. Opt-iBind particles are packaged in 15mL bottles at 10% solids. The evaluation pack consists of three lots from all available Opti-Bind polystyrene particles. |
Spezialpackung | Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
257385 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 91001897100290 |
270029 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 91001897100290 |
278704_STD.STK_1199 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 91001897100290 |
280083_STD.STK_1199 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 91001897100290 |
257385 | Analysenzertifikat | 30/08/2022 | 91001897100290 |