Learn More
Thermo Scientific™ OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln.
Marke: Thermo Scientific™ 91001397100390
699.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln zur Verwendung in Turbidimetrie-/Nephelometrie-Assays, Objektträger-Agglutinationstests, Chemolumineszenz-Assays und in klinischer Diagnostik und bei molekularbiologische Anwendungen. Partikel lassen sich direkt aus der Flasche heraus verwenden, ohne dass vorab eine Reinigung notwendig wäre.
Unsere Fertigung nutzt keine gewöhnlichen Tenside (wie SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100), welche die Proteinbindung an den Partikeloberflächen unterbinden können. Polystyroloberflächen sind stark hydrophob und adsorbieren Proteine beinahe sofort. Unsere proprietären anionischen Tenside beeinträchtigen weder Proteinbindung noch Proteinabgabe von Mikropartikeloberflächen.- Verfügbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern (von 0,1 μm bis 2,5 μm)
- Kein Vorwaschen
- Enge Größenverteilung — CV<2 %
- Optimierte kolloidale Stabilität
- Lagerfähig bis zu 10 Jahren
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie, Nephelometrie, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationsassays
Hinweis:
Wenn Sie Opti-Bind Partikel einsetzen, fragen Sie nach einer Anleitung zur Mikropartikel-Reagenzienoptimierung, die unsere Reagenzien-Entwicklungsstrategie erläutert. Diese Anleitung umfasst validierte Protokolle für Bindung, Kopplung und Partikel-Reagenzienoptimierung.
Spezifikation
Analysezertifikat beiliegend | |
OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel | |
Polystyrolsulfat | |
Packungsbeilage und Analysezertifikat | |
These evaluation packs allow you to buy small samples from among our standard inventory of different surfaces, colors, sizes and binding capacities at greatly reduced prices. Opti-Bind particles are packaged in 15mL bottles at 10% solids. The evaluation pack consists of three lots from all available Opti-Bind polystyrene particles. | |
0,6 μm |
2 °C bis 8 °C | |
BAX Assays | |
Spezialpartikel | |
100 mL | |
Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
248654 | Analysenzertifikat | 18/01/2022 | 91001397100390 |