Learn More
Thermo Scientific™ OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel Artikelnummer.: 11874153
Thermo Scientific™ OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel
Artikelnummer. 11874153 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
0,4 μm, 100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,1 μm
0,2 μm
0,3 μm
0,4 μm
0,6 μm
0,85 μm
1,25 μm
2,5 μm
Menge:
15 ml
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. 11874153
Marke: Thermo Scientific™ 81000997100390
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln.
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln zur Verwendung in Turbidimetrie-/Nephelometrie-Assays, Objektträger-Agglutinationstests, Chemolumineszenz-Assays und in klinischer Diagnostik und bei molekularbiologische Anwendungen. Partikel lassen sich direkt aus der Flasche heraus verwenden, ohne dass vorab eine Reinigung notwendig wäre.
Unsere Fertigung nutzt keine gewöhnlichen Tenside (wie SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100), welche die Proteinbindung an den Partikeloberflächen unterbinden können. Polystyroloberflächen sind stark hydrophob und adsorbieren Proteine beinahe sofort. Unsere proprietären anionischen Tenside beeinträchtigen weder Proteinbindung noch Proteinabgabe von Mikropartikeloberflächen.
  • Verfügbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern (von 0,1 μm bis 2,5 μm)
  • Kein Vorwaschen
  • Enge Größenverteilung — CV<2 %
  • Optimierte kolloidale Stabilität
  • Lagerfähig bis zu 10 Jahren
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie, Nephelometrie, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationsassays
Hinweis:
Wenn Sie Opti-Bind Partikel einsetzen, fragen Sie nach einer Anleitung zur Mikropartikel-Reagenzienoptimierung, die unsere Reagenzien-Entwicklungsstrategie erläutert. Diese Anleitung umfasst validierte Protokolle für Bindung, Kopplung und Partikel-Reagenzienoptimierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Analysezertifikat beiliegend
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel
Zur Verwendung mit (Anwendung) BAX Assays
Material Polystyrolsulfat
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Packungsbeilage und Analysezertifikat
Menge 100 mL
Pakete für die Probenevaluierung These evaluation packs allow you to buy small samples from among our standard inventory of different surfaces, colors, sizes and binding capacities at greatly reduced prices. Opti-Bind particles are packaged in 15mL bottles at 10% solids. The evaluation pack consists of three lots from all available Opti-Bind polystyrene particles.
Spezialpackung Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich.
Durchmesser (metrisch) 0,4 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer265307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer81000997100390
Chargennummer226370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Artikelnummer81000997100390
Chargennummer234523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Artikelnummer81000997100390
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel >