Learn More
Thermo Scientific™ OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln.
Marke:  Thermo Scientific™ 81000797100390
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11854153
  • 722.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln zur Verwendung in Turbidimetrie-/Nephelometrie-Assays, Objektträger-Agglutinationstests, Chemolumineszenz-Assays und in klinischer Diagnostik und bei molekularbiologische Anwendungen. Partikel lassen sich direkt aus der Flasche heraus verwenden, ohne dass vorab eine Reinigung notwendig wäre.
Unsere Fertigung nutzt keine gewöhnlichen Tenside (wie SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100), welche die Proteinbindung an den Partikeloberflächen unterbinden können. Polystyroloberflächen sind stark hydrophob und adsorbieren Proteine beinahe sofort. Unsere proprietären anionischen Tenside beeinträchtigen weder Proteinbindung noch Proteinabgabe von Mikropartikeloberflächen.
  • Verfügbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern (von 0,1 μm bis 2,5 μm)
  • Kein Vorwaschen
  • Enge Größenverteilung — CV<2 %
  • Optimierte kolloidale Stabilität
  • Lagerfähig bis zu 10 Jahren
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie, Nephelometrie, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationsassays
Hinweis:
Wenn Sie Opti-Bind Partikel einsetzen, fragen Sie nach einer Anleitung zur Mikropartikel-Reagenzienoptimierung, die unsere Reagenzien-Entwicklungsstrategie erläutert. Diese Anleitung umfasst validierte Protokolle für Bindung, Kopplung und Partikel-Reagenzienoptimierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysezertifikat beiliegend
OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel
Polystyrolsulfat
Packungsbeilage und Analysezertifikat
These evaluation packs allow you to buy small samples from among our standard inventory of different surfaces, colors, sizes and binding capacities at greatly reduced prices. Opti-Bind particles are packaged in 15mL bottles at 10% solids. The evaluation pack consists of three lots from all available Opti-Bind polystyrene particles.
0,3 μm
2 °C bis 8 °C
BAX Assays
Spezialpartikel
100 mL
Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer222675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number81000797100390
Chargennummer220739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number81000797100390
Chargennummer226074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number81000797100390
Chargennummer231195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number81000797100390
Chargennummer231196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number81000797100390
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel > Durchm.:0,3 μm; 100 ml; pasteurisiert