missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Opipramol, TRC

Artikelnummer. 17901635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17901635 5 mg 5 Milligramm
17930615 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17901635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO6696005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 315-72-0
Summenformel C23 H29 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 363.5
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol, Endison, G 33040, GR 33040, N-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazino]propyl]iminostilbene, NSC 169867, Opipramol, Opipramol G, Opramidol
IUPAC-Name 2-[4-(3-Benzo[b][1]Benzazepin-11-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Opipramol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
Formelmasse 363.2311
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.