Beschreibung
Da AccuFill Spitzen eine kürzere Haltbarkeit als OpenArray Platten haben, empfehlen wir Ihnen, Ihre Bestellmenge an Ihrem geschätzten OpenArray Durchsatz auszurichten. Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform: Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform ermöglicht PCR-basierte Genotypisierungen und Genexpressionsanalysen von hunderttausenden Proben und Assays pro Tag.Wissenschaftler können bis zu 144 Proben auf einer einzelnen OpenArray Platte analysieren.Auf dem OpenArray™ Real-Time PCR-Gerät können drei OpenArray-Platten gleichzeitig verarbeitet und abgebildet werden, wodurch leicht hohe Durchsatzergebnisse erzielt werden können.Das System arbeitet thermische Zyklen ab und belichtet die OpenArray-Platten fluoreszierend.Die Ergebnisse werden auf dem externen PC erfasst und mit der OpenArray-Analysesoftware können Wissenschaftler spezifische Assay-Daten anzeigen.
Da AccuFill Spitzen eine kürzere Haltbarkeit als OpenArray Platten haben, empfehlen wir Ihnen, Ihre Bestellmenge an Ihrem geschätzten OpenArray Durchsatz auszurichten.
Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform
Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform ermöglicht PCR-basierte Genomtypisierungen und Genexpressionsanalysen von hunderttausenden Proben und Assays pro Tag. Wissenschaftler können bis zu 144 Proben auf einer einzelnen OpenArray-Platte analysieren. Auf dem OpenArray™ Real-Time PCR-Gerät können drei OpenArray-Platten gleichzeitig verarbeitet und abgebildet werden, wodurch leicht hohe Durchsatzergebnisse erzielt werden können. Das System arbeitet thermische Zyklen ab und belichtet die OpenArray-Platten fluoreszierend. Die Ergebnisse werden auf dem externen PC erfasst und mit der OpenArray-Analysesoftware können Wissenschaftler spezifische Assay-Daten anzeigen.
Vollständige Plattform
Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform umfasst:
• OpenArray Echtzeit-PCR-Geräte—Gleichzeitige Abbildung von drei OpenArray Platten
• OpenArray AccuFill System—lädt Proben in OpenArray Platten
• OpenArray™ Packungsverschlussstation—zur Versiegelung von OpenArray Platten
• OpenArray Gerätezubehör (mit PC-System)
• OpenArray™ Genotyping-Analysesoftware
• OpenArray™ Echtzeit-PCR-Analysesoftware
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Spitzen |
| Inhalt und Lagerung | Jede Packung enthält 10 Boxen mit AccuFill™ Spitzen, 384 Spitzen/Box. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OpenArray™ |
| Produktlinie | AccuFill, OpenArray |
| Produkttyp | Systemspitze |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Menge | 10in.-Boxen |