Learn More
OHAUS™ Offener Ring
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Plattform 102 x 102 mm (L x B)
Plattform 127 x 127 mm (L x B)
Plattform 76 x 76 mm (L x B)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
- Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Beschreibung | Klammer, Spezialausführung, offener Ring, CLS-OPENRAS |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,20 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Arm | 58 mm |
| Länge (metrisch) | 132,00 mm |
| Länge (metrisch) Arm | 58,000 mm |
| Größe | Plattform 76 x 76 mm (L x B) |
| Jaw Type | Offener Ring |