Learn More
OHAUS™ Offener Ring
Artikelnummer. 15772389 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Plattform 102 x 102 mm (L x B)
Plattform 127 x 127 mm (L x B)
Plattform 76 x 76 mm (L x B)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15772389
Marke: OHAUS™ 30392343
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Offener OHAUS™ Ring zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
  • Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Beschreibung Klammer, Spezialausführung, offener Ring, CLS-OPENRAS
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Länge (angloamerikanisch) 5,20 in.
Länge (angloamerikanisch) Arm 58 mm
Länge (metrisch) 132,00 mm
Länge (metrisch) Arm 58,000 mm
Größe Plattform 76 x 76 mm (L x B)
Jaw Type Offener Ring