Learn More
Eppendorf™ Offenes Plattengehänge für Zentrifugen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor S-4-104
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Offener Mikrotiterplatten-Becher
- Kompatibel mit Rotor S-4-104
- Erhältlich in Packungen mit zwei und vier Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor S-4-104 |
| Behältertyp | Becher für Mikrotiterplatten |
| Menge | 4/Pckg. |