Learn More
Kolmi Hopen™ Op-R™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip for patients and healthcare workers.
4.95 CHF
Spezifikation
Fastening Type | Ohrschlaufen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Modell | Vergrößert |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE, ISO 13485, (EU) 2017 / 745, EN 14683, EN ISO 14971 |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17730179
|
Kolmi Hopen™
M13001-30 |
Weiß |
4.95 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17740179
|
Kolmi Hopen™
M13201-30 |
Grün |
4.95 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High filtration media (polypropylene)
- Two wide and comfortable elastic bands
- Non-woven, soft bias binding
- Integrated anti-fog nose clip
- Filter without fiberglass
- Produced in ISO 8 clean room (particulate and microbiological control)
Spezifikation
Ohrschlaufen | |
Vergrößert | |
Ja | |
60 Packungen |
Polypropylen | |
CE, ISO 13485, (EU) 2017 / 745, EN 14683, EN ISO 14971 | |
Medizinisch |