Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Typ IIR beschlagfreie, spritzwassergeschützte medizinische Maske
Alle ansehen Medicom ProdukteBeschreibung
- Bequemer Vliesstoff und Bindung
- Schutz vor menschlichen Flüssigkeiten bis zu 120 mmHg
- Integrierter Antibeschlagnasenclip
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Honig |
| Fastening Type | Ohrschlaufen |
| Material | Polypropylen |
| Abmessungen (L x B) | 175 x 90 mm |
| Modell | Plissiert |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE, (EU) 2017.745, EN 14683:2019+AC:2019 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin |
| Latexfrei | Ja |
| Verpackungsmenge | 50 Packungen |