Beschreibung
- Vliesstoff angenehm beim Tragen und widerstandsfähig
- Schutz vor menschlichen Flüssigkeiten unter einem Druck von 16 kPa
- Die anatomische Anpassung reduziert die Exposition vom Gesicht
- Integriertes Nasenstück und Blendschutzband zur Reduzierung von Blenden
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt im Reinraum ISO 8 (Partikelkontrolle und mikrobiologisch)
- Transparentes Polyestervisier mit Antibeschlagbeschichtung auf beiden Seiten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Fastening Type | Binder |
| Material | Polypropylen |
| Abmessungen (L x B) | 175 x 95 mm |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2017 / 745, ISO 9001, ISO 13485, EN 14683; Farbe |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin |
| Latexfrei | Ja |
| Verpackungsmenge | 40 Packungen |