Beschreibung
- Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
- Schichten (innen bis außen): Nassgelegte Zellulose, schmelzgeblasenes Polypropylen, spinngebundenes Polypropylen
- Weiche, Maskenbänder und -kanten aus Vlies
- Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
- Integrierte Nasenleiste und Antireflexionsband zur Begrenzung von Blendeffekten im Operationssaal
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Fastening Type | Binder |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Plissiert |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin |
| Verpackungsmenge | 50 Packungen |