Learn More
Melford ONPG
Artikelnummer. 30018614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018614 50 g 50 Gramm
30018613 5 g 5 Gramm
30018611 1 g 1 Gramm
30018612 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018614 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N8100050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kolorimetrisches und spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis vonβ -D-Galactosidase.
Kolorimetrisches und spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis vonβ -D-Galactosidase.
Spezifikation
Menge 50 g