Learn More
Thermo Scientific Chemicals ONO-RS-082, 98 %
Artikelnummer. 15458739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mg
Packungsgröße:
20 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458739 20 mg 20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15458739 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J67444.F+
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 20 mg
Beschreibung Beige bis gelb
CAS 99754-06-0
Summenformel Gehäuse C21H22ClNO3
Formelmasse 371,86
Synonym 4-Chlor-2-(4-n-pentylcinnamoylamin)benzoesäure;
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Produkttyp ONO-RS-082, 98 %
Form Fest
Assay 98%