Learn More
Tocris Bioscience™ ONO 8130
EP1 receptor antagonist
Marque:  Tocris Bioscience™ 5406/50
Encompass
Code produit. 15776796
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ONO 8130 is an EP1 receptor antagonist. Exhibits analgesic effect in a mouse mode of cystitis. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
ONO 8130
4-[[[2,3-Dihydro-6-[(2-methylpropyl)[(4-methyl-2-thiazolyl)sulfonyl]amino]-1H-indene-5yl]oxy]methyl]benzoic acid
Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Bioactive Small Molecule
459841-96-4
50 mg
Solid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use