Learn More
Novus Biologicals™ OneStep Blocker Western Blocking Solution & Signal Enhancer
provides blocking and primary and secondary antibody hybridization in one step and enhances the signal developed with HRP
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-33180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
500 mL | |
Western Blot | |
Store at room temperature. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ OneStep Blocker Western Blocking Solution & Signal Enhancer > 500 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur