Learn More
Idex Einteilige Fingertight-Fittings (Hochdruck): PEEK
Artikelnummer. 13093050
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
0,82 in.
1,03 in.
Nenndruck:
5.000 psi
6000 psi
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Nenndruck Packungsgröße
13093050 1,03 in. 6000 psi 10 Stück
13023050 0,82 in. 5.000 psi 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13093050 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. 0201343
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konusförmige Fingertight-Anschlüsse können bis zu 9.000 psi standhalten.
Mit Fingertight-Fittings kann eine praktische Kapillarverbindung erstellt werden, ohne dass beim Festziehen des Fittings Schraubenschlüssel oder Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
  • Drücke bis zu 7.000 psi (483 bar)
  • Temperaturen bis 125 °C
  • Fingertights für 1/16 in. Außendurchmesser und kleinere Kapillaren
  • Austauschbare Hülsen für zweiteilige Versionen
Spezifikation
Typ Fingertight-Fitting
Länge (angloamerikanisch) 1,03 in.
Nenndruck 6000 psi
Material PEEK
Farbe Natürlich
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,0625 in. AD Kapillaren