Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Click to view available options
Nadel-Gauge:
8 ga.
10 G
11 G
12 G
12 ga.
13 G
14 G
16 ga.
17 ga.
19 ga.
20 G
26 ga.
30 ga.
Länge (metrisch):
304.8 mm
Individuell
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verbindungsstück aus CTFE
- Schläuche aus PTFE
- Für Luer-Buchsen
- Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Wanne |
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | Individuell |
| Nadel-Gauge | 20 G |