Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Artikelnummer. 11503134
Click to view available options
Nadel-Gauge:
8 ga.
10 G
11 G
12 G
12 ga.
13 G
14 G
16 ga.
17 ga.
19 ga.
20 G
26 ga.
30 ga.
Länge (metrisch):
304.8 mm
Individuell
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11503134
Marke: Hamilton™ 90676
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bieten eine Vielzahl von Verbindungslösungen im Labor.
  • Verbindungsstück aus CTFE
  • Schläuche aus PTFE
  • Für Luer-Buchsen
  • Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Spezifikation
Typ Schlaucheinheit
Anschlüsse Luer, weiblich
Menge 1/Packung
Material CTFE (Anschlussstück), PTFE (Schläuche)
Zur Verwendung mit (Geräte) 26 ga. Anschlüsse
Länge (metrisch) Individuell
Nadel-Gauge 26 ga.