Learn More
Ohaus™ Digitale Ein-Block-Trockenblockheizung HB1DG
Artikelnummer. 15782699 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15782699
Marke: Ohaus™ 30392061
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die OHAUS™ digitale Ein-Block-Trockenblockheizung verarbeitet mehr Proben und liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse.
  • Entwickelt für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse und eine hervorragende Temperaturstabilität erfordern
  • Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, Schmelz-/Siedepunkten und einer Vielzahl anderer Laborverfahren
  • Integrierter Stützstangenhalter mit Verriegelungsknopf für das optionale externe Temperaturfühler-Kit
  • Das externe Temperaturfühler-Kit überwacht die tatsächliche Block- bzw. Probentemperatur
  • Alle fünf Modelle eignen sich für separate austauschbare modulare Blöcke für verschiedene Röhrchengrößen von 0.2 ml-Mikroröhrchen bis 50 ml-Zentrifugenröhrchen
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
  • Effiziente Erwärmung durch engen Kontakt zwischen Röhrchen und Block für maximale Wärmeretention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TUV
Reglertyp Digital
Beschreibung 1 Block
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 120 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 45 min
Modell Gehäuse HB1DG
Anzahl Blöcke 1
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.1 °C bei 37 °C
Gleichförmigkeit ± 0,2 °C bei 37 °C
Abmessungen (L x B) 31,50 cm x 20,30 cm
Abmessungen (L x B x H) 31.5 x 20.3 x 8.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,40 in.
Länge (metrisch) 31,50 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (metrisch) 20,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,50 in.
Höhe (metrisch) 8,900 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,40 in.
Tiefe (metrisch) 31,50 cm
Gewicht (metrisch) 2.5 kg
Elektrische Anforderungen 230V, 0,5A, 50/60Hz
Stromstärke 0,5A