Learn More
Ondansetronhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30425482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425482 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO65500050MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ondansetron hydrochloride
CAS 99614-01-4
Summenformel C18 H19 N3 O . H Cl
Menge 50 mg
Synonym Emeset, GR 38032F, NSC 665799, SN 307
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N3O.ClH/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H
SMILES O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C.Cl
IUPAC-Name 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-on','monohydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 329.8
Formelmasse 329.828