missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Ondansetron hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18782554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18782554 10 mg 10 Milligramm
18722704 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18782554 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2891/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 CHF
    180.60 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 10.40 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective 5-HT3 antagonist

Ondansetron hydrochloride is a selective 5-HT3 receptor antagonist (Ki = 6.16 nM). Also an inhibitor of human multidrug and toxin extrusion (MATE) transporter 1 (IC50 = <10-160 nM). Ondansetron blocks 5-HT-evoked transient inward currents (IC50 = 0.1 nM) in human recombinant h5-HT3A receptors. In an animal model of Parkinson's disease, Ondansetron reduces both the severity of dyskinesia and psychosis-like behaviors. Antiemetic; prevents emesis induced by cytotoxic drugs and radiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 99614-01-4
Summenformel C18H20ClN3O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ondansetron hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 329.83
Reinheit >99%
Molekulargewicht 329.83
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.