Learn More
Ondansetronhydrochlorid-Dihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18010900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18010900 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18010900 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0252.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ondansetronhydrochlorid-Dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren, GR 38032F, Ondansetron hydrochloride (GR 38032F), Ondansetron related
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC-Name 9-Methyl-3-[(2-Methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-on; Dihydrat; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 365.85
Menge 250 mg
Formelmasse 365,1506 g/mol