Learn More
Oncrasin 1, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18075582
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18075582 10 mg 10 Milligramm
18025982 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18075582 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 3427/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Induces abnormal nuclear aggregation of PKCι; proapoptotic
Proapoptotic agent that induces abnormal nuclear aggregation of PKCι and suppresses RNA transcription. Exhibits antiproliferative effects against various human tumor cell lines with K-Ras mutations (IC50 ≤ 3 μM) with minimal effects on normal epithelial cells and inhibits human xenograft growth by 75% in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75629-57-1
Summenformel C16H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 269.73
MDL-Nummer MFCD01051808
InChI-Schlüssel ZDRQMXCSSAPUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym oncrasin-1, 1-4-chlorobenzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin 1, 1-4-chlorophenyl methyl indole-3-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-4-chloro-benzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin1, cambridge id 5601604, n-4-chlorobenzyl-3-formylindole, oncrasin hplc
PubChem CID 872445
IUPAC-Name 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC=C(CN2C=C(C=O)C3=CC=CC=C23)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oncrasin 1
Menge 10 mg
Formelmasse 269.73
Reinheit (%) >98%