Learn More
Oncrasin 1
Artikelnummer. 15406159
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406159 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64018.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oncrasin 1
CAS 75629-57-1
Farbe Weiß bis braun
Summenformel C16H12ClNO
MDL-Nummer MFCD01051808
Menge 10 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym oncrasin-1, 1-4-chlorobenzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin 1, 1-4-chlorophenyl methyl indole-3-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-4-chloro-benzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin1, cambridge id 5601604, n-4-chlorobenzyl-3-formylindole, oncrasin hplc
InChI-Schlüssel ZDRQMXCSSAPUMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(CN2C=C(C=O)C3=CC=CC=C23)C=C1
IUPAC-Name 1-[(4-Chlorphenyl)Methyl]Indol-3-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 269.73
PubChem CID 872445
Formelmasse 269.73
Physikalische Form Pulver