Learn More
Merck Omnipore™ Membranfilter aus PTFE mit glatter Oberfläche
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Marke: Merck JAWP01300
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Verträglichkeit, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.)Unsere Omnipore™ Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen verträglich ist.
Merkmale & Vorteile
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität für hohe Flussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Sorten für die Filtration von wässrigen und organischen Proben
Anwendungen:
- Fluoropore™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-Spektroskopie
- Omnipore™ Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärung von Säuren und alkalischen Lösungen
Spezifikation
Weiß | |
PTFE | |
JAWP | |
80% | |
Glatt | |
85 µm | |
13 mm |
Siebfilter | |
1,0 μm | |
Die Membran besteht aus hydrophilem PTFE, das mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen verträglich ist | |
100Pack. | |
130 °C | |
Filtermembranen | |
13 mm |