Learn More
Merck Omnipore™ Membranfilter, 10 μm
Hydrophiler PTFE-Polymermembranfilter, der mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen verträglich ist. Omnipore™ Membranfilter sind biologisch und chemisch inert.
Marke:  Merck JCWP02500
Artikelnummer. 10002573
  • 528.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Verträglichkeit, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.)
Unsere Omnipore™ Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen verträglich ist.
Merkmale & Vorteile
  • Biologisch und chemisch inert
  • Hohe Porosität für hohe Flussraten
  • Hydrophobe und hydrophile PTFE-Sorten für die Filtration von wässrigen und organischen Proben
Anwendungen:
  • Fluoropore™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-Spektroskopie
  • Omnipore™ Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärung von Säuren und alkalischen Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
PTFE
JCWP
80%
Glatt
85 µm
25 mm
Siebfilter
10 μm
Die Membran besteht aus hydrophilem PTFE, das mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen verträglich ist
100Pack.
130 °C
Filtermembranen
25 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Omnipore™ Membranfilter, 10 μm > Durchmesser:25mm; Porengröße:10 μm