Learn More
Merck Omnipore™ Membranfilter, 5 μm
Hydrophiler PTFE-Polymermembranfilter, der mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist. Millipore™ Omnipore™ Membranfilter sind biologisch und chemisch inert.
Marke: Merck JMWP04700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Verträglichkeit, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.)Unsere Omnipore™ Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen verträglich ist.
Merkmale & Vorteile
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität für hohe Flussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Sorten für die Filtration von wässrigen und organischen Proben
Anwendungen:
- Fluoropore™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-Spektroskopie
- Omnipore™ Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärung von Säuren und alkalischen Lösungen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
5 μm | |
JMWP | |
100Pack | |
Glatt | |
85 µm | |
Hydrophil | |
47 mm |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
Kompatibel mit allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen | |
80% | |
130 °C | |
Filtermembranen | |
47 mm |