Learn More
B Braun™ Omnifix™ Solo50 ml-Einwegspritzen
Description
- Aus Polypropylen
- Kontrastreiche schwarze Graduierung, permanente Markierung, optimale Lesbarkeit, 1 ml-Schritte
- Sicherer Kolben-Rücklaufstopp
- Einfaches Ansaugen bis zum maximalen Volumen
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtring für langsames Ansaugen und Einspritzen – aus naturlatexfreiem Synthetikmaterial
- Minimales Restvolumen
- Latex- und PVC-frei
- Behälter mit 100 Stück (einzeln steril verpackt)
- Mit Katheteranschluss und zentrischem Konus
- Gemäß EN ISO 7886-1 und ISO 594-1
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genaue Dosierung |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Spritzen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Graduierungen | 1 mL |
| Menge | 100/Pckg. |
| Verpackung | Einzeln und steril verpackt |
| Volumen (metrisch) | 50 ml (bis zu 60 ml füllbar) |
| Anschlusstyp | Katheter |
| Show More |