Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie eine Leitung mit unterschiedlicher Länge für Ihre vorhandenen Endstücke, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.