Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Kombinieren Sie Ihre Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulenlängen, und nutzen Sie Ihre vorhandenen Endstücke für ultimative Flexibilität
Marke:  Diba 006ERG-10-15
Additional Details : Gewicht : 0.23000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15855284
  • auf Anfrage / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie eine Leitung mit unterschiedlicher Länge für Ihre vorhandenen Endstücke, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Flüssigchromatographie (LC)
150 mm
Omnifit™ EZ-Ersatzglas, 10 x 150 mm; je 1
Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Glas