Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzendstücke für EZ SolventPlus™ Säulen
Treffen Sie Ihre Auswahl aus festen oder einstellbaren Omnifit™ Ersatzendstücken für EZ SolventPlus™-Säulen
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ SolventPlus™ Säulen |
Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Endverkappt/mit Endgruppen | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Endverkappt/mit Endgruppen | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15805314
|
Diba
006ESAE-06 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus einstellbares Säulenendstück, 6.6 mm; je 1 | Verstellbar | 6,6 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815314
|
Diba
006ESAE-10 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus einstellbares Säulenendstück, 10 mm; je 1 | Verstellbar | 10 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825314
|
Diba
006ESAE-15 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus einstellbares Säulenendstück, 15 mm; je 1 | Verstellbar | 15 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835314
|
Diba
006ESAE-25 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus einstellbares Säulenendstück, 25 mm; je 1 | Verstellbar | 25 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845314
|
Diba
006ESAE-35 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus einstellbares Säulenendstück, 35 mm; je 1 | Verstellbar | 35 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855314
|
Diba
006ESAE-50 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus einstellbares Säulenendstück, 50 mm; je 1 | Verstellbar | 50 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865314
|
Diba
006ESFE-06 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus festes Säulenendstück, 6.6 mm; je 1 | Befestigt | 6,6 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875314
|
Diba
006ESFE-10 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus festes Säulenendstück, 10 mm; je 1 | Befestigt | 10 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885314
|
Diba
006ESFE-15 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus festes Säulenendstück, 15 mm; je 1 | Befestigt | 15 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895314
|
Diba
006ESFE-25 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus festes Säulenendstück, 25 mm; je 1 | Befestigt | 25 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805324
|
Diba
006ESFE-35 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus festes Säulenendstück, 35 mm; je 1 | Befestigt | 35 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815324
|
Diba
006ESFE-50 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus festes Säulenendstück, 50 mm; je 1 | Befestigt | 50 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC) | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Säulen | |
PTFE |