Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzendstücke für EZ SolventPlus™ Säulen
Treffen Sie Ihre Auswahl aus festen oder einstellbaren Omnifit™ Ersatzendstücken für EZ SolventPlus™-Säulen
Marke:  Diba 006ESFE-06
Additional Details : Gewicht : 0.23000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15865314
  • auf Anfrage / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
6,6 mm
Befestigt
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Säulen
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus festes Säulenendstück, 6.6 mm; je 1
Flüssigchromatographie (LC)
PTFE