Learn More
Diba Omnifit™ O-Ringe für Chromatographiesäulen
Treffen Sie Ihre Auswahl aus FKM oder FFKM (Chemraz™) Omnifit™ O-Ringen für Chromatographiesäulen
Marke: Diba 006OR-25-V
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Spezifikation
25 mm | |
Flüssigchromatographie (LC) | |
Omnifit™ HiT Chromatographiesäulen |
O-Ring für Säulen, 25 mm, FKM; 6/Packung | |
6 | |
FKM |