Learn More
Diba Omnifit™ O-Ringe für Chromatographiesäulen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
FFKM
FKM
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ HiT Chromatographiesäulen |
| Menge | 6 Pk. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Länge (metrisch) | 3 mm |
| Material | FKM |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.