Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen bieten eine Reihe von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15845514
|
Diba
006FR-06-05 |
Chromatographiesäulenfritte, 6.6 mm Durchmesser, 5 μm, PTFE; 20/Packung | 6,6 mm | PTFE | 5 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855514
|
Diba
006FR-06-10 |
Chromatographiesäulenfritte, 6.6 mm Durchmesser, 10 μm, PTFE; 20/Packung | 6,6 mm | PTFE | 10 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865514
|
Diba
006FR-06-20 |
Chromatographiesäulenfritte, 6.6 mm Durchmesser, 20 μm, PTFE; 20/Packung | 6,6 mm | PTFE | 20 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875514
|
Diba
006FR-06-25-PE |
Chromatographiesäulenfritte, 6.6 mm Durchmesser, 25 μm, PE; 20/Packung | 6,6 mm | Polyethylene | 25 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885514
|
Diba
006FR-06-30 |
Chromatographiesäulenfritte, 6.6 mm Durchmesser, 30 μm, PTFE; 20/Packung | 6,6 mm | PTFE | 30 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895514
|
Diba
006FR-06-50 |
Chromatographiesäulenfritte, 6.6 mm Durchmesser, 50 μm, PTFE; 20/Packung | 6,6 mm | PTFE | 50 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805524
|
Diba
006FR-10-05 |
Chromatographiesäulenfritte, 10 mm Durchmesser, 5 μm, PTFE; 20/Packung | 10 mm | PTFE | 5 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815524
|
Diba
006FR-10-10 |
Chromatographiesäulenfritte, 10 mm Durchmesser, 10 μm, PTFE; 20/Packung | 10 mm | PTFE | 10 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825524
|
Diba
006FR-10-20 |
Chromatographiesäulenfritte, 10 mm Durchmesser, 20 μm, PTFE; 20/Packung | 10 mm | PTFE | 20 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835524
|
Diba
006FR-10-25-PE |
Chromatographiesäulenfritte, 10 mm Durchmesser, 25 μm, PE; 20/Packung | 10 mm | Polyethylene | 25 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845524
|
Diba
006FR-10-30 |
Chromatographiesäulenfritte, 10 mm Durchmesser, 30 μm, PTFE; 20/Packung | 10 mm | PTFE | 30 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855524
|
Diba
006FR-10-50 |
Chromatographiesäulenfritte, 10 mm Durchmesser, 50 μm, PTFE; 20/Packung | 10 mm | PTFE | 50 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885524
|
Diba
006FR-15-20 |
Chromatographiesäulenfritte, 15 mm Durchmesser, 20 μm, PTFE; 20/Packung | 15 mm | PTFE | 20 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805534
|
Diba
006FR-15-30 |
Chromatographiesäulenfritte, 15 mm Durchmesser, 30 μm, PTFE; 20/Packung | 15 mm | PTFE | 30 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815534
|
Diba
006FR-15-50 |
Chromatographiesäulenfritte, 15 mm Durchmesser, 50 μm, PTFE; 20/Packung | 15 mm | PTFE | 50 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825534
|
Diba
006FR-25-05 |
Chromatographiesäulenfritte, 25 mm Durchmesser, 5 μm, PTFE; 20/Packung | 25 mm | PTFE | 5 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835534
|
Diba
006FR-25-10 |
Chromatographiesäulenfritte, 25 mm Durchmesser, 10 μm, PTFE; 20/Packung | 25 mm | PTFE | 10 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845534
|
Diba
006FR-25-20 |
Chromatographiesäulenfritte, 25 mm Durchmesser, 20 μm, PTFE; 20/Packung | 25 mm | PTFE | 20 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855534
|
Diba
006FR-25-25-PE |
Chromatographiesäulenfritte, 25 mm Durchmesser, 25 μm, PE; 20/Packung | 25 mm | Polyethylene | 25 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865534
|
Diba
006FR-25-30 |
Chromatographiesäulenfritte, 25 mm Durchmesser, 30 μm, PTFE; 20/Packung | 25 mm | PTFE | 30 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875534
|
Diba
006FR-25-50 |
Chromatographiesäulenfritte, 25 mm Durchmesser, 50 μm, PTFE; 20/Packung | 25 mm | PTFE | 50 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805544
|
Diba
006FR-35-20 |
Chromatographiesäulenfritte, 35 mm Durchmesser, 20 μm, PTFE; 20/Packung | 35 mm | PTFE | 20 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825544
|
Diba
006FR-35-30 |
Chromatographiesäulenfritte, 35 mm Durchmesser, 30 μm, PTFE; 20/Packung | 35 mm | PTFE | 30 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835544
|
Diba
006FR-35-50 |
Chromatographiesäulenfritte, 35 mm Durchmesser, 50 μm, PTFE; 20/Packung | 35 mm | PTFE | 50 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865544
|
Diba
006FR-50-20 |
Chromatographiesäulenfritte, 50 mm Durchmesser, 20 μm, PTFE; 20/Packung | 50 mm | PTFE | 20 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885544
|
Diba
006FR-50-30 |
Chromatographiesäulenfritte, 50 mm Durchmesser, 30 μm, PTFE; 20/Packung | 50 mm | PTFE | 30 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895544
|
Diba
006FR-50-50 |
Chromatographiesäulenfritte, 50 mm Durchmesser, 50 μm, PTFE; 20/Packung | 50 mm | PTFE | 50 μm |
auf Anfrage
20 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC) | |
Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen |