Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
Porengröße | 10 und 30 μm |
Material | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
Max. Temperatur | 40 °C |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15805424
|
Diba
006EZS-06-05-FF |
0.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 6.6 x 50 mm; je 1 | 6 mm | 50 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835424
|
Diba
006EZS-06-10-FF |
2..4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 6.6 x 100 mm; je 1 | 6 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865424
|
Diba
006EZS-06-15-FF |
4.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 6.6 x 150 mm; je 1 | 6 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895424
|
Diba
006EZS-06-25-FF |
7.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 6.6 x 250 mm; je 1 | 6 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825434
|
Diba
006EZS-06-33-FF |
10.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 6.6 x 330 mm; je 1 | 6 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855434
|
Diba
006EZS-06-40-FF |
12.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 6.6 x 400 mm; je 1 | 6 mm | 440 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885434
|
Diba
006EZS-10-10-FF |
5.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 10 x 100 mm; je 1 | 10 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815444
|
Diba
006EZS-10-15-FF |
9.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 10 x 150 mm; je 1 | 10 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845444
|
Diba
006EZS-10-25-FF |
17.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 10 x 250 mm; je 1 | 10 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875444
|
Diba
006EZS-10-33-FF |
23.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 10 x 330 mm; je 1 | 10 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805454
|
Diba
006EZS-10-40-FF |
29.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 10 x 400 mm; je 1 | 10 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835454
|
Diba
006EZS-10-50-FF |
36.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 10 x 500 mm; je 1 | 10 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865454
|
Diba
006EZS-15-10-FF |
12.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 15 x 100 mm; je 1 | 15 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895454
|
Diba
006EZS-15-15-FF |
21.2 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 15 x 150 mm; je 1 | 15 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825464
|
Diba
006EZS-15-25-FF |
38.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 15 x 250 mm; je 1 | 15 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855464
|
Diba
006EZS-15-33-FF |
53 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 15 x 330 mm; je 1 | 15 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885464
|
Diba
006EZS-15-40-FF |
65.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 15 x 400 mm; je 1 | 15 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815474
|
Diba
006EZS-15-50-FF |
83.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 15 x 500 mm; je 1 | 15 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845474
|
Diba
006EZS-25-10-FF |
34.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 25 x 100 mm; je 1 | 25 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875474
|
Diba
006EZS-25-15-FF |
58.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 25 x 150 mm; je 1 | 25 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805484
|
Diba
006EZS-25-25-FF |
108 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 25 x 250 mm; je 1 | 25 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835484
|
Diba
006EZS-25-33-FF |
147.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 25 x 330 mm; je 1 | 25 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865484
|
Diba
006EZS-25-40-FF |
181.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 25 x 400 mm; je 1 | 25 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895484
|
Diba
006EZS-25-50-FF |
230.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 25 x 500 mm; je 1 | 25 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825494
|
Diba
006EZS-35-15-FF |
115.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 35 x 150 mm; je 1 | 35 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855494
|
Diba
006EZS-35-25-FF |
211.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 35 x 250 mm; je 1 | 35 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885494
|
Diba
006EZS-35-33-FF |
288.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 35 x 330 mm; je 1 | 35 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815504
|
Diba
006EZS-35-40-FF |
356 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 35 x 400 mm; je 1 | 35 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845504
|
Diba
006EZS-50-25-FF |
440.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 50 x 250 mm; je 1 | 50 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875504
|
Diba
006EZS-50-33-FF |
600.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 50 x 330 mm; je 1 | 50 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805514
|
Diba
006EZS-50-40-FF |
741.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 50 x 400 mm; je 1 | 50 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835514
|
Diba
006EZS-50-50-FF |
941.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 50 x 500 mm; je 1 | 50 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
- Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
- Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC) | |
10 und 30 μm | |
40 °C |
4 bis 40 °C | |
Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ | |
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss. |