Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Artikelnummer. 15835424
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.7 ml
2..4 ml
4.1 ml
5.5 ml
7.5 ml
9.4 ml
10.3 ml
12.4 ml
12.7 ml
17.3 ml
21.2 ml
23.6 ml
29.1 ml
34.4 ml
36.9 ml
38.9 ml
53 ml
58.9 ml
65.4 ml
83.1 ml
108 ml
115.5 ml
147.3 ml
181.6 ml
211.7 ml
230.7 ml
288.6 ml
356 ml
440.7 ml
600.9 ml
741.1 ml
941.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15835424
Marke: Diba 006EZS0610FF
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Includes
Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Max. Druck 900 psi
Porengröße 10 und 30 μm
Säulenkapazität 2..4 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™
Max. Temperatur 40 °C
Enthält Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.