Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
auf Anfrage
Specifications
Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
Porengröße | 10 und 30 μm |
Material | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
Max. Temperatur | 40 °C |
Product Code | Brand | Säulenkapazität | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Säulenkapazität | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||
15805434
|
Diba
006EZS-06-33-AA |
4.8 bis 10.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 6.6 x 330 mm; je1 | 6,6 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805464
|
Diba
006EZS-15-25-AA |
10.6 bis 38.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 15 x 250 mm; je1 | 15 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805494
|
Diba
006EZS-35-15-AA |
2.3 bis 115.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 35 x 150 mm; je1 | 35 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885474
|
Diba
006EZS-25-25-AA |
29.5 bis 108.0 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 25 x 250 mm; je1 | 25 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855444
|
Diba
006EZS-10-33-AA |
11 bis 23.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 10 x 330 mm; je1 | 10 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855474
|
Diba
006EZS-25-15-AA |
1.2 bis 58.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 25 x 150 mm; je1 | 25 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855504
|
Diba
006EZS-50-33-AA |
280.4 bis 600.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 50 x 330 mm; je1 | 50 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885504
|
Diba
006EZS-50-40-AA |
420.6 bis 741.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 50 x 400 mm; je1 | 50 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895434
|
Diba
006EZS-10-15-AA |
0.2 bis 9.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 10 x 150 mm; je1 | 10 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895464
|
Diba
006EZS-15-50-AA |
54.8 bis 83.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 15 x 500 mm; je1 | 15 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895494
|
Diba
006EZS-35-40-AA |
202.0 bis 356.0 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 35 x 400 mm; je1 | 35 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815424
|
Diba
006EZS-06-10-AA |
0.1 bis 2.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 6.6 x 100 mm; je1 | 6,6 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815454
|
Diba
006EZS-10-50-AA |
24.3 bis 36.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 10 x 500 mm; je1 | 10 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815484
|
Diba
006EZS-25-33-AA |
68.7 bis 147.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 25 x 330 mm; je1 | 25 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815514
|
Diba
006EZS-50-50-AA |
620.9 bis 941.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 50 x 500 mm; je1 | 50 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825444
|
Diba
006EZS-10-25-AA |
4.7 bis 17.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 10 x 250 mm; je1 | 10 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825474
|
Diba
006EZS-25-10-AA |
1.2 bis 34.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 25 x 100 mm; je1 | 25 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825504
|
Diba
006EZS-50-25-AA |
120.2 bis 440.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 50 x 250 mm; je1 | 50 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835434
|
Diba
006EZS-06-40-AA |
7.2 bis 12.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 6.6 x 400 mm; je1 | 6,6 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835464
|
Diba
006EZS-15-33-AA |
24.7 bis 53.0 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 15 x 330 mm; je1 | 15 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835494
|
Diba
006EZS-35-25-AA |
27.7 bis 211.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 35 x 250 mm; je1 | 35 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845424
|
Diba
006EZS-06-15-AA |
0.1 bis 4.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 6.6 x 150 mm; je1 | 6,6 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845454
|
Diba
006EZS-15-10-AA |
0.4 bis 12.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 15 x 100 mm; je1 | 15 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845484
|
Diba
006EZS-25-40-AA |
103.1 bis 181.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 25 x 400 mm; je1 | 25 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865434
|
Diba
006EZS-10-10-AA |
0.2 bis 5.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 10 x 100 mm; je1 | 10 mm | 100 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865464
|
Diba
006EZS-15-40-AA |
37.1 bis 65.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 15 x 400 mm; je1 | 15 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865494
|
Diba
006EZS-35-33-AA |
134.7 bis 288.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 35 x 330 mm; je1 | 35 mm | 330 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875424
|
Diba
006EZS-06-25-AA |
2.1 bis 7.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 6.6 x 250 mm; je1 | 6,6 mm | 250 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875454
|
Diba
006EZS-15-15-AA |
0.4 bis 21.2 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 15 x 150 mm; je1 | 15 mm | 150 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875484
|
Diba
006EZS-25-50-AA |
152.2 bis 230.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 25 x 500 mm; je1 | 25 mm | 500 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885414
|
Diba
006EZS-06-05-AA |
0.1 bis 0.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 6.6 x 50 mm; je1 | 6,6 mm | 50 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885444
|
Diba
006EZS-10-40-AA |
16.5 bis 29.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 10 x 400 mm; je1 | 10 mm | 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Description
PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
Das ergonomisch gestaltete, verstellbare Endstück ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung
Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Specifications
Flüssigchromatographie (LC) | |
10 und 30 μm | |
40 °C |
4 bis 40 °C | |
Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ | |
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss. |