Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück verfügen über mit PTFE, Borosilikatglas und Chemraz™ benetzte Materialien für eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit
Marke:  Diba 006EZS-10-50-AF
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825454
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Beschreibung
Beschreibung
  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Das ergonomisch gestaltete, verstellbare Endstück ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 40 °C
Flüssigchromatographie (LC)
10 und 30 μm
500 mm
40 °C
10 mm
600 psi
30.6 bis 36.9 ml
Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück