Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken verfügen über PEEK™-Säulengewinde, die eine hervorragende Haltbarkeit bieten
Marke:  Diba 006EZ-10-33-FF
Additional Details : Gewicht : 0.57000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815354
  • auf Anfrage / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-PP-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Omnifit™ EZ Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 10 x 330 mm; je 1
600 psi
23.6 ml
Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss.
4 bis 40 °C
Flüssigchromatographie (LC)
10 und 30 μm
330 mm
40 °C