Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Artikelnummer. 15825344
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.7 ml
2.4 ml
4.1 ml
5.5 ml
7.5 ml
9.4 ml
10.3 ml
12.4 ml
12.7 ml
17.3 ml
21.2 ml
23.6 ml
29.1 ml
34.4 ml
36.9 ml
38.9 ml
53 ml
58.9 ml
65.4 ml
83.1 ml
108 ml
115.5 ml
147.3 ml
181.6 ml
211.7 ml
230.7 ml
288.6 ml
356 ml
440.7 ml
600.9 ml
741.1 ml
941.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Säulenkapazität Packungsgröße
15825344 100 mm 10 mm 5.5 ml 1 Stück
15855344 150 mm 10 mm 9.4 ml 1 Stück
15815384 150 mm 25 mm 58.9 ml 1 Stück
15865394 150 mm 35 mm 115.5 ml 1 Stück
15855404 400 mm 35 mm 356 ml 1 Stück
15845354 400 mm 10 mm 29.1 ml 1 Stück
15815414 330 mm 50 mm 600.9 ml 1 Stück
15875354 500 mm 10 mm 36.9 ml 1 Stück
15845414 400 mm 50 mm 741.1 ml 1 Stück
15895394 250 mm 35 mm 211.7 ml 1 Stück
15895334 400 mm 6,6 mm 12.7 ml 1 Stück
15855374 500 mm 15 mm 83.1 ml 1 Stück
15845384 250 mm 25 mm 108 ml 1 Stück
15885374 100 mm 25 mm 34.4 ml 1 Stück
15825404 330 mm 35 mm 288.6 ml 1 Stück
15805334 150 mm 6,6 mm 4.1 ml 1 Stück
15875324 100 mm 6,6 mm 2.4 ml 1 Stück
15825374 400 mm 15 mm 65.4 ml 1 Stück
15805364 100 mm 15 mm 12.4 ml 1 Stück
15835334 250 mm 6,6 mm 7.5 ml 1 Stück
15885404 250 mm 50 mm 440.7 ml 1 Stück
15815354 330 mm 10 mm 23.6 ml 1 Stück
15895364 330 mm 15 mm 53 ml 1 Stück
15805394 400 mm 25 mm 181.6 ml 1 Stück
15865364 250 mm 15 mm 38.9 ml 1 Stück
15845324 50 mm 6,6 mm 0.7 ml 1 Stück
15835364 150 mm 15 mm 21.2 ml 1 Stück
15865334 330 mm 6,6 mm 10.3 ml 1 Stück
15835394 500 mm 25 mm 230.7 ml 1 Stück
15885344 250 mm 10 mm 17.3 ml 1 Stück
15875414 500 mm 50 mm 941.4 ml 1 Stück
15875384 330 mm 25 mm 147.3 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 15825344 Lieferant Diba Lieferanten-Nr. 006EZ1010FF
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken verfügen über PEEK™-Säulengewinde, die eine hervorragende Haltbarkeit bieten
  • Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Max. Druck 600 psi
Porengröße 10 und 30 μm
Säulenkapazität 5.5 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Max. Temperatur 40 °C
Enthält Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss.
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm